Learn More
4-Dimethylaminoantipyrine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15119163
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58-15-1
Formula molecolare C13H17N3O
Molecular Weight (g/mol) 231.30
Numero MDL MFCD00003142
InChI Key RMMXTBMQSGEXHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aminophenazone, amidopyrine, aminopyrine, 4-dimethylaminoantipyrine, dipyrine, amidazophen, amidophen, aminopyrin, pyramidon, amidophenazone
PubChem CID 6009
ChEBI CHEBI:160246
IUPAC Name 4-(dimethylamino)-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-one
SMILES CN(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Dimethylaminoantipyrine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 105°C to 110°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 1 kg
Beilstein 24,46
Indice di Merck 15,47
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/18mL
Peso formulazione 231.3
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Dimethylaminoantipyrine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.