Learn More
4-Cyanobenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 126747-14-6 | C7H6BNO2 | 146.94 g/mol
104.52€ - 350.75€
Identificatori chimici
CAS | 126747-14-6 |
---|---|
Formula molecolare | C7H6BNO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 146.94 |
Numero MDL | MFCD01318968 |
InChI Key | CEBAHYWORUOILU-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 4-cyanophenyl boronic acid, 4-cyanobenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzonitrile, 4-cyano-phenyl-boronic acid, 4-boronobenzonitrile, p-cyanophenylboronic acid, 4-cyanobenzene boronic acid, boronic acid, 4-cyanophenyl, 4-cyano-phenyl boronic acid |
PubChem CID | 2734326 |
IUPAC Name | (4-cyanophenyl)boronic acid |
SMILES | OB(O)C1=CC=C(C=C1)C#N |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11374865
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18007.03 |
1 g |
104.52€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11384865
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18007.06 |
5 g |
350.75€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
126747-14-6 | |
146.94 | |
CEBAHYWORUOILU-UHFFFAOYSA-N | |
2734326 | |
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C#N |
C7H6BNO2 | |
MFCD01318968 | |
4-cyanophenyl boronic acid, 4-cyanobenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzonitrile, 4-cyano-phenyl-boronic acid, 4-boronobenzonitrile, p-cyanophenylboronic acid, 4-cyanobenzene boronic acid, boronic acid, 4-cyanophenyl, 4-cyano-phenyl boronic acid | |
(4-cyanophenyl)boronic acid |
Specifica
4-Cyanobenzeneboronic acid | |
>300°C | |
MFCD01318968 | |
4-cyanophenyl boronic acid, 4-cyanobenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzonitrile, 4-cyano-phenyl-boronic acid, 4-boronobenzonitrile, p-cyanophenylboronic acid, 4-cyanobenzene boronic acid, boronic acid, 4-cyanophenyl, 4-cyano-phenyl boronic acid | |
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C#N | |
146.94 | |
146.94 |
126747-14-6 | |
C7H6BNO2 | |
6593772 | |
CEBAHYWORUOILU-UHFFFAOYSA-N | |
(4-cyanophenyl)boronic acid | |
2734326 | |
98% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures