Learn More
4-Chlorobutyrophenone, 95%, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
Materiale o nome chimico | 4-Chlorobutyrophenone |
Punto di fusione | 19°C to 20°C |
Densità | 1.137 |
Punti di ebollizione | 138°C to 140°C (5 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | >110°C (230°F) |
Indice di rifrazione | 1.544 |
Quantità | 5 g |
Beilstein | 878974 |
Peso formulazione | 182.65 |
Percent Purity | 95% |