Learn More
4'-Chloroacetophenone, 98+%
Codice prodotto. p-85387 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
CAS: 99-91-2 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-91-2
Formula molecolare C8H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 154.59
Numero MDL MFCD00000624
InChI Key BUZYGTVTZYSBCU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-chloroacetophenone, 1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chloroacetophenone, p-chloroacetophenone, ethanone, 1-4-chlorophenyl, acetophenone, 4'-chloro, 1-4-chlorophenyl ethan-1-one, 4-acetylchlorobenzene, p-chloracetophenone, p-acetylchlorobenzene
PubChem CID 7467
ChEBI CHEBI:27538
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Chloroacetophenone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 18.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1900g/mL
Punti di ebollizione 232.0°C
Punto d'infiammabilità 126°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4COCH3
Indice di rifrazione 1.5539 to 1.5559
Quantità 250 g
Beilstein 07,281
Indice di Merck 15,2116
Gravità specifica 1.19
Informazioni di solubilità Solubility in water: 111 mg/l (25°C).
Peso formulazione 154.6
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Chloroacetophenone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.