Learn More
4-Chloro-O-tolylhydrazine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10022422
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Identificatori chimici
CAS 19690-59-6
Formula molecolare C7H10Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 193.071
Numero MDL MFCD00012944
InChI Key VBVZXWFQHFXJJK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-chloro-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-chloro-2-tolylhydrazine hydrochloride, 4-chloro-2-methylphenylhydrazine, chloride, 4-chloro-2-tolylhydrazine hcl, 5-chloro-2-hydrazinotoluene hydrochloride, hydrazine, 4-chloro-2-methylphenyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 3084321
IUPAC Name (4-chloro-2-methylphenyl)hydrazine;hydrochloride
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)NN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Chloro-2-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare ClC6H3(CH3)NHNH2·HCl
Quantità 10 g
Peso formulazione 193.08
Percent Purity 97%