Learn More
4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone, 97%
Codice prodotto. p-87581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 3874-54-2 | C10H10ClFO | 200.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3874-54-2
Formula molecolare C10H10ClFO
Molecular Weight (g/mol) 200.64
Numero MDL MFCD00001007
InChI Key HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone
PubChem CID 19750
IUPAC Name 4-chloro-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 5.0°C to 6.0°C
Colore Green-Yellow
Densità 1.2300g/mL
Punti di ebollizione 130.0°C to 132.0°C (1.3 mbar)
Punto d'infiammabilità 152°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H4CO(CH2)3Cl
Indice di rifrazione 1.5245 to 1.5265
Quantità 25 g
Beilstein 07,IV,711
Gravità specifica 1.23
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.38g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,n,n-dmf,,acetone and dichloromethane
Peso formulazione 200.64
Percent Purity 97%
Forma fisica Oil
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/