Learn More
4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone, 96%
Codice prodotto. p-7081232
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
CAS: 3874-54-2 | C10H10ClFO | 200.637 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3874-54-2
Formula molecolare C10H10ClFO
Molecular Weight (g/mol) 200.637
Numero MDL MFCD00001007
InChI Key HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone
PubChem CID 19750
IUPAC Name 4-chloro-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Punto di fusione 5°C to 6°C
Densità 1.23
Punti di ebollizione 120°C to 122°C (0.7 mmHg)
Punto d'infiammabilità 152°C (306°F)
Indice di rifrazione 1.5255
Quantità 25 g
Beilstein 608741
Peso formulazione 200.64
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone