Learn More
4-Chloro-3-methylphenol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
24.22€ - 65.63€
Identificatori chimici
CAS | 59-50-7 |
---|---|
Formula molecolare | C7H7ClO |
Molecular Weight (g/mol) | 142.58 |
Numero MDL | MFCD00002323 |
InChI Key | CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | chlorocresol, 4-chloro-m-cresol, baktol, parol, p-chloro-m-cresol, ottafact, phenol, 4-chloro-3-methyl, 4-chloro-3-cresol, candaseptic, baktolan |
PubChem CID | 1732 |
ChEBI | CHEBI:34395 |
IUPAC Name | 4-chloro-3-methylphenol |
SMILES | CC1=C(C=CC(=C1)O)Cl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10448250
|
Thermo Scientific Acros
109480050 |
5 g |
24.22€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10590001
|
Thermo Scientific Acros
109481000 |
100 g |
32.26€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10162420
|
Thermo Scientific Acros
109485000 |
500 g |
65.63€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
59-50-7 | |
142.58 | |
CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N | |
1732 | |
4-chloro-3-methylphenol |
C7H7ClO | |
MFCD00002323 | |
chlorocresol, 4-chloro-m-cresol, baktol, parol, p-chloro-m-cresol, ottafact, phenol, 4-chloro-3-methyl, 4-chloro-3-cresol, candaseptic, baktolan | |
CHEBI:34395 | |
CC1=C(C=CC(=C1)O)Cl |
Specifica
4-Chloro-3-methylphenol | |
59-50-7 | |
100.0 | |
White | |
118°C | |
99% min. (GC) | |
C7H7ClO | |
MFCD00002323 | |
15, 2133 | |
Solubility in water: 4g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in most common organic solvents | |
CC1=C(C=CC(=C1)O)Cl | |
142.58 | |
CHEBI:34395 | |
99+% |
99+% | |
99.0 | |
63.0°C to 65.0°C | |
242°C | |
Authentic | |
Glass Bottle | |
ClC6H3(CH3)OH | |
06, 381 | |
chlorocresol, 4-chloro-m-cresol, baktol, parol, p-chloro-m-cresol, ottafact, phenol, 4-chloro-3-methyl, 4-chloro-3-cresol, candaseptic, baktolan | |
CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N | |
4-chloro-3-methylphenol | |
1732 | |
142.58 | |
Tablets |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
May cause an allergic skin reaction.
Causes serious eye damage.
May cause respiratory irritation.
Very toxic to aquatic life with long lasting effect
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Con
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-431-6
missing translation for 'rtecsNumber' : GO7100000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4-Chloro-3-methylphenol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.