Learn More
4-Chloro-2-methylphenol, 97%
Codice prodotto. p-7044034
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
CAS: 1570-64-5 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1570-64-5
Formula molecolare C7H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 142.582
Numero MDL MFCD00002321
InChI Key RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-o-cresol, 2-methyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-cresol, p-chloro-o-cresol, phenol, 4-chloro-2-methyl, o-cresol, 4-chloro, 4-chloro-2-methyl phenol, 4-chloro-2-methyl-phenol, 5-chloro-2-hydroxytoluene, unii-297v63w9ri
PubChem CID 14855
ChEBI CHEBI:1800
IUPAC Name 4-chloro-2-methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-methylphenol
Punto di fusione 45°C to 48°C
Densità 1.2
Punti di ebollizione 220°C to 225°C
Punto d'infiammabilità 78°C (172°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN3437
Beilstein 1906684
Peso formulazione 142.59
Percent Purity 97%