Learn More
4-Chloro-2-methoxyphenol, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-88763 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
5g
Identificatori chimici
CAS 16766-30-6
Formula molecolare C7H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 158.58
Numero MDL MFCD00070774
InChI Key FVZQMMMRFNURSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 28050
IUPAC Name 4-chloro-2-methoxyphenol
SMILES COC1=CC(Cl)=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-methoxyphenol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 16.0°C to 17.0°C
Colore Yellow to Brown
Densità 1.3000g/mL
Punti di ebollizione 241.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H3(OCH3)OH
Indice di rifrazione 1.5575 to 1.5595
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.3
Sinonimo 4-chloroguaiacol, phenol, 4-chloro-2-methoxy, 4-chloro-2-methoxy-phenol, 2-methoxy-4-chloro-phenol, pubchem3665, acmc-209dwx, #, phenol,4-chloro-2-methoxy, 4-chloranyl-2-methoxy-phenol, fvzqmmmrfnursh-uhfffaoysa
Peso formulazione 158.58
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-2-methoxyphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.