Learn More
4-Carboxyphenylboronic acid, 97%
CAS: 14047-29-1 | C7H7BO4 | 165.94 g/mol
37.55€ - 332.00€
Identificatori chimici
CAS | 14047-29-1 |
---|---|
Formula molecolare | C7H7BO4 |
Molecular Weight (g/mol) | 165.94 |
Numero MDL | MFCD00151801 |
InChI Key | SIAVMDKGVRXFAX-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 4-carboxyphenylboronic acid, 4-carboxybenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzoic acid, benzoic acid, 4-borono, 4-dihydroxyboryl benzoic acid, p-carboxyphenylboronic acid, 4-phenylester boronic acid, 4-carboxyphenyl boronic acid, chembl82324 |
PubChem CID | 312183 |
IUPAC Name | 4-boronobenzoic acid |
SMILES | OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10556261
|
Thermo Scientific Acros
344400010 |
1 g | Bottiglia in vetro |
37.55€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10566261
|
Thermo Scientific Acros
344400050 |
5 g | Bottiglia in vetro |
110.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10626194
|
Thermo Scientific Acros
344400250 |
25 g | Bottiglia in vetro |
332.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
14047-29-1 | |
165.94 | |
SIAVMDKGVRXFAX-UHFFFAOYSA-N | |
312183 | |
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O |
C7H7BO4 | |
MFCD00151801 | |
4-carboxyphenylboronic acid, 4-carboxybenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzoic acid, benzoic acid, 4-borono, 4-dihydroxyboryl benzoic acid, p-carboxyphenylboronic acid, 4-phenylester boronic acid, 4-carboxyphenyl boronic acid, chembl82324 | |
4-boronobenzoic acid |
Specifica
4-Carboxyphenylboronic acid | |
96.0 | |
238.0°C to 240.0°C | |
Authentic | |
C7H7BO4 | |
MFCD00151801 | |
Solubility in water: 25g/L. | |
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O | |
165.94 | |
165.94 | |
Powder |
14047-29-1 | |
100.0 | |
White to Beige | |
97% | |
HOOCC6H4B(OH)2 | |
4-carboxyphenylboronic acid, 4-carboxybenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzoic acid, benzoic acid, 4-borono, 4-dihydroxyboryl benzoic acid, p-carboxyphenylboronic acid, 4-phenylester boronic acid, 4-carboxyphenyl boronic acid, chembl82324 | |
SIAVMDKGVRXFAX-UHFFFAOYSA-N | |
4-boronobenzoic acid | |
312183 | |
97% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove to fresh air and
GHS Signal Word: Warning
- 4-Carboxyphenylboronic acid
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.