Learn More
4-Bromobutyronitrile, 97%
Codice prodotto. p-7080925
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
CAS: 5332-06-9 | C4H6BrN | 148.00 g/mol
4-bromobutyronitrile is used as a precursor for the preparation of cylopropyl cyanide. Its derivative, 4-Bromo-2,2-Diphenyl Butyronitrile is used as an intermediate for loperamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-bromobutyronitrile is used as a precursor for the preparation of cylopropyl cyanide. Its derivative, 4-Bromo-2,2-Diphenyl Butyronitrile is used as an intermediate for loperamide.
Solubility
Miscible with toluene and benzene. Immiscible with water.
Notes
Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong acids, strong bases, strong oxidizing agents and strong reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5332-06-9
Formula molecolare C4H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 148.00
Numero MDL MFCD00001971
InChI Key CQPGDDAKTTWVDD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromobutyronitrile, butanenitrile, 4-bromo, 1-bromo-3-cyanopropane, 3-bromopropyl cyanide, 3-cyanopropyl bromide, gamma-bromobutyronitrile, butyronitrile, 4-bromo, usaf do-6, 4-bromo butyronitrile, trimethylene bromocyanide
PubChem CID 21412
IUPAC Name 4-bromobutanenitrile
SMILES C(CC#N)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromobutyronitrile
Densità 1.491
Punti di ebollizione 204°C to 206°C
Punto d'infiammabilità 103°C (217°F)
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.478
Quantità 10 g
Numero UN UN3276
Beilstein 956577
Informazioni di solubilità Miscible with toluene and benzene. Immiscible with water.
Peso formulazione 148.01
Percent Purity 97%
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .