Learn More
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-thiol, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2701529
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Identificatori chimici
CAS 175278-15-6
Formula molecolare C7H4BrF3OS
Molecular Weight (g/mol) 273.07
Numero MDL MFCD00203474
InChI Key WWZNHDMEBZHFTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-trifluoromethoxy thiophenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenethiol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, benzenethiol,4-bromo-2-trifluoromethoxy, pubchem2840, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-benzenethiol, 4-bromanyl-2-trifluoromethyloxy benzenethiol
PubChem CID 2736425
IUPAC Name 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenethiol
SMILES FC(F)(F)OC1=C(S)C=CC(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 1 g
Peso formulazione 273.07
Percent Purity 95%