Learn More
4-Bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2701561
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Identificatori chimici
CAS 175278-24-7
Formula molecolare C8H8BrClO2S
Molecular Weight (g/mol) 283.564
Numero MDL MFCD00204178
InChI Key UOIVESXBURLTPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonylchloride, 4-bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-ethyl, pubchem5062, 4-bromo-2-ethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylphenylsulfonyl chloride, 4-bromanyl-2-ethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethyl-benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulphonyl chloride
PubChem CID 2737536
IUPAC Name 4-bromo-2-ethylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CCC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 283.57
Percent Purity 95%