Learn More
4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole, 95%
Codice prodotto. p-4813067 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 25676-75-9 | C4H5BrN2 | 161.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25676-75-9
Formula molecolare C4H5BrN2
Molecular Weight (g/mol) 161.00
Numero MDL MFCD01320501
InChI Key IOTSLMMLLXTNNH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1277653
IUPAC Name 4-bromo-1-methylimidazole
SMILES CN1C=NC(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
Punti di ebollizione 91°C to 93°C (0.1 hPa)
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 4-bromo-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-bromo-1-methyl, acmc-1cjr4, 4-bromo-1-methyl-imidazole, 4-bromanyl-1-methyl-imidazole, 1-methyl-4-bromo-1h-imidazole, 1h-imidazole,4-bromo-1-methyl
Peso formulazione 161
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.