Learn More
4'-Aminopropiophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4836964 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70-69-9
Formula molecolare C9H11NO
Molecular Weight (g/mol) 149.19
Numero MDL MFCD00017113
InChI Key FSWXOANXOQPCFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-aminopropiophenone, p-aminopropiophenone, 1-4-aminophenyl propan-1-one, 1-4-aminophenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-4-aminophenyl, 4-aminopropiophenone, propiophenone, 4'-amino, usaf uctl-1856, ethyl p-aminophenyl ketone, paraminopropiophenone
PubChem CID 6270
IUPAC Name 1-(4-aminophenyl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Aminopropiophenone
Punto di fusione 135.0°C to 140.0°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NH2C6H4C(O)CH2CH3
Quantità 10 g
Indice di Merck 15,466
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol, insoluble in diethyl ether
Peso formulazione 149.19
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Aminopropiophenone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/