Learn More
4-Aminophenol, 98%
Codice prodotto. p-7021300
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
50g
CAS: 123-30-8 | C6H7NO | 109.128 g/mol
4-Aminophenol is used as a dye for textiles, hair, furs and feathers. It is also used as a photographic developer. It finds application as a chemical intermediate in pharmaceuticals and dyes. Further, it acts as a final intermediate in the preparation of paracetamol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Aminophenol is used as a dye for textiles, hair, furs and feathers. It is also used as a photographic developer. It finds application as a chemical intermediate in pharmaceuticals and dyes. Further, it acts as a final intermediate in the preparation of paracetamol.
Solubility
Soluble in acetonitrile, ethyl acetate, acetone, hot water, dimethylsulfoxide and alkalies. Slightly soluble in toluene, diethyl ether, ethanol, trifluoroacetic acid and cold water. Insoluble in benzene and chloroform.
Notes
Incompatible with acids, chloroformates and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-30-8
Formula molecolare C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.128
Numero MDL MFCD00007869
InChI Key PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-aminophenol, 4-hydroxyaniline, p-hydroxyaniline, phenol, 4-amino, paranol, 4-aminobenzenol, certinal, citol, azol, fouramine p
PubChem CID 403
ChEBI CHEBI:17602
IUPAC Name 4-aminophenol
SMILES C1=CC(=CC=C1N)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminophenol
Punto di fusione 186°C to 190°C
Densità 1.29
Punti di ebollizione 284°C (decomposition)
Punto d'infiammabilità 195°C (383°F)
Intervallo percentuale saggio 98%
Odore Phenol-like
Quantità 50 g
Numero UN UN2512
Beilstein 385836
Sensibilità Air and light sensitive
Indice di Merck 14,462
Informazioni di solubilità Soluble in acetonitrile,ethyl acetate,acetone,hot water,dimethylsulfoxide and alkalies. Slightly soluble in toluene,diethyl ether,ethanol,trifluoroacetic acid and cold water. Insoluble in benzene and chloroform.
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Aminophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-Aminophenol