Learn More
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 221.13 |
Percent Purity | 95% |