Learn More
4-Amino-1-(3-methoxy-2-pyridyl)piperidine hydrochloride, Thermo Scientific™
89.20€ - 310.55€
Identificatori chimici
CAS 1301739-00-3
Formula molecolare C11H18ClN3O
Molecular Weight (g/mol) 243.735
Numero MDL MFCD11869912
InChI Key QBVBNVDHWTXFAT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-1-3-methoxy-2-pyridyl piperidine hydrochloride, 1-3-methoxypyridin-2-yl piperidin-4-amine hydrochloride, 2-4-amino-1-piperidinyl-3-methoxypyridine, 1-3-methoxy-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride
PubChem CID 53400829
IUPAC Name 1-(3-methoxypyridin-2-yl)piperidin-4-amine;hydrochloride
SMILES COC1=C(N=CC=C1)N2CCC(CC2)N.Cl
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15479205
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51176.MD
250 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15469205
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51176.03
1 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
1301739-00-3
243.735
QBVBNVDHWTXFAT-UHFFFAOYSA-N
53400829
COC1=C(N=CC=C1)N2CCC(CC2)N.Cl
C11H18ClN3O
MFCD11869912
4-amino-1-3-methoxy-2-pyridyl piperidine hydrochloride, 1-3-methoxypyridin-2-yl piperidin-4-amine hydrochloride, 2-4-amino-1-piperidinyl-3-methoxypyridine, 1-3-methoxy-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride
1-(3-methoxypyridin-2-yl)piperidin-4-amine;hydrochloride
Specifica
4-Amino-1-(3-methoxy-2-pyridyl)piperidine hydrochloride
C11H18ClN3O
4-amino-1-3-methoxy-2-pyridyl piperidine hydrochloride, 1-3-methoxypyridin-2-yl piperidin-4-amine hydrochloride, 2-4-amino-1-piperidinyl-3-methoxypyridine, 1-3-methoxy-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride
COC1=C(N=CC=C1)N2CCC(CC2)N.Cl
243.735
243.73
1301739-00-3
MFCD11869912
QBVBNVDHWTXFAT-UHFFFAOYSA-N
1-(3-methoxypyridin-2-yl)piperidin-4-amine;hydrochloride
53400829
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures