Learn More
4,8-Dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 96%
Codice prodotto. p-112487 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 59-00-7 | C10H7NO4 | 205.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-00-7
Formula molecolare C10H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 205.17
Numero MDL MFCD00006754
InChI Key FBZONXHGGPHHIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo xanthurenic acid, 4,8-dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid, xanthuric acid, 8-hydroxykynurenic acid, 4,8-dihydroxyquinaldic acid, 4,8-dihydroxyquinaldinic acid, xanthurenate, 2-quinolinecarboxylic acid, 4,8-dihydroxy, unii-58lab1bg8j, ccris 4429
PubChem CID 5699
ChEBI CHEBI:10072
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=CC(O)=C2N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 8-Dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 297°C to 298°C
Colore Ochre
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 10266
IUPAC Name 8-hydroxy-4-oxo-1H-quinoline-2-carboxylic acid
Peso formulazione 205.17
Percent Purity 96%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,8-Dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.