Learn More
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3586767
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 906353-00-2
Formula molecolare C12H10N2O3
Molecular Weight (g/mol) 230.22
Numero MDL MFCD09817529
InChI Key PPGBPVGCYRDKMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzoic acid, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy benzoic acid
PubChem CID 24229686
SMILES CC1=CN=CC(OC2=CC=C(C=C2)C(O)=O)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 4-(6-methylpyrazin-2-yl)oxybenzoic acid
Peso formulazione 230.22
Percent Purity 97%