Learn More
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97%
CAS: 705-24-8 | C5HCl2F3N2 | 216.97 g/mol
31.80€ - 82.45€
Identificatori chimici
CAS 705-24-8
Formula molecolare C5HCl2F3N2
Molecular Weight (g/mol) 216.97
Numero MDL MFCD08436597
InChI Key QFWVAJQVYBRTCL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl, pubchem19441, ksc496e6h, 4 pound not6-dichloro-2-trifluoromethylpyrimidine
PubChem CID 15713197
IUPAC Name 4,6-dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
SMILES FC(F)(F)C1=NC(Cl)=CC(Cl)=N1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15448335
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33142.MD
250 mg
31.80€
250mg
15435947
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33142.03
1 g
82.45€
1g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
705-24-8
216.97
QFWVAJQVYBRTCL-UHFFFAOYSA-N
15713197
FC(F)(F)C1=NC(Cl)=CC(Cl)=N1
C5HCl2F3N2
MFCD08436597
4,6-dichloro-2-trifluoromethyl pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl, pubchem19441, ksc496e6h, 4 pound not6-dichloro-2-trifluoromethylpyrimidine
4,6-dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Specifica
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
50°C to 52°C (5 mmHg)
MFCD08436597
QFWVAJQVYBRTCL-UHFFFAOYSA-N
4,6-dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
15713197
97%
705-24-8
C5HCl2F3N2
4,6-dichloro-2-trifluoromethyl pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl, pubchem19441, ksc496e6h, 4 pound not6-dichloro-2-trifluoromethylpyrimidine
FC(F)(F)C1=NC(Cl)=CC(Cl)=N1
216.97
216.98
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures