Learn More
4,5-Dimethyl-2-furoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2701040
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Identificatori chimici
CAS 89639-83-8
Formula molecolare C7H8O3
Molecular Weight (g/mol) 140.138
Numero MDL MFCD00085031
InChI Key BNVXYXRSJIWWDX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774924
IUPAC Name 4,5-dimethylfuran-2-carboxylic acid
SMILES CC1=C(OC(=C1)C(=O)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 5-Dimethyl-2-furoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 4,5-dimethyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,4,5-dimethyl, 2-furancarboxylic acid, 4,5-dimethyl, 3-methylbenzofurane, acmc-20lon1, 4,5-dimethylfurancarboxylic acid, 4,5-dimethyl-2-furancarboxylic acid, 4,5-dimethyl-furan-2-carboxylic acid
Peso formulazione 140.14
Percent Purity 97%