Learn More
4-(4-Methylpiperazino)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2699854
250 mg, Amber Glass Bottle, 250mg
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
25g
Identificatori chimici
CAS 86620-62-4
Formula molecolare C12H16N2O2
Molecular Weight (g/mol) 220.272
Numero MDL MFCD02682063
InChI Key UCFZVQHKTRSZMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-methylpiperazino benzoic acid, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 4-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-4-methyl-piperazino benzoic acid, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, pubchem10481, ksc448o3p
PubChem CID 736532
IUPAC Name 4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Methylpiperazino)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 220.27
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
4-(4-Methylpiperazino)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™ >