Learn More
4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine, 99%, Thermo Scientific™
63.80€ - 224.00€
Identificatori chimici
CAS 162402-33-7
Formula molecolare C12H17NO2
Molecular Weight (g/mol) 207.273
Numero MDL MFCD08059670
InChI Key HRMYEAQYLDCUGG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-methoxyphenoxy piperidine, 4-4-methoxy-phenoxy-piperidine, pubchem18385, acmc-1c1vz, 4-p-methoxyphenoxy piperidine, piperidine,4-4-methoxyphenoxy, piperidine, 4-4-methoxyphenoxy
PubChem CID 3409233
IUPAC Name 4-(4-methoxyphenoxy)piperidine
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OC2CCNCC2
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11479720
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50966.MD
250 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11489720
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50966.03
1 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
162402-33-7
207.273
HRMYEAQYLDCUGG-UHFFFAOYSA-N
3409233
COC1=CC=C(C=C1)OC2CCNCC2
C12H17NO2
MFCD08059670
4-4-methoxyphenoxy piperidine, 4-4-methoxy-phenoxy-piperidine, pubchem18385, acmc-1c1vz, 4-p-methoxyphenoxy piperidine, piperidine,4-4-methoxyphenoxy, piperidine, 4-4-methoxyphenoxy
4-(4-methoxyphenoxy)piperidine
Specifica
4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine
C12H17NO2
4-4-methoxyphenoxy piperidine, 4-4-methoxy-phenoxy-piperidine, pubchem18385, acmc-1c1vz, 4-p-methoxyphenoxy piperidine, piperidine,4-4-methoxyphenoxy, piperidine, 4-4-methoxyphenoxy
COC1=CC=C(C=C1)OC2CCNCC2
207.273
207.27
162402-33-7
MFCD08059670
HRMYEAQYLDCUGG-UHFFFAOYSA-N
4-(4-methoxyphenoxy)piperidine
3409233
99%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures