Learn More
4-(4-Isocyanatopyrid-2-yl)morpholine, ≥90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3175418
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 876316-43-7
Formula molecolare C10H11N3O2
Molecular Weight (g/mol) 205.22
Numero MDL MFCD08271914
InChI Key LRVCWTODNVVIOK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-isocyanatopyrid-2-yl morpholine, 4-4-isocyanatopyridin-2-yl morpholine, morpholine,4-4-isocyanato-2-pyridinyl, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-isocyanate, 4-4-isocyanatopyrid-2-yl-morpholine, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl isocyanate, 4-isocyanato-2-morpholin-4-yl pyridine
PubChem CID 18525762
IUPAC Name 4-(4-isocyanatopyridin-2-yl)morpholine
SMILES O=C=NC1=CC(=NC=C1)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Isocyanatopyrid-2-yl)morpholine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 205.22
Percent Purity 95%