Learn More
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone, 98%
Codice prodotto. p-7021652
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
CAS: 5471-51-2 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone is used in perfumery, in cosmetics, and as a food additive to impart a fruity odor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone is used in perfumery, in cosmetics, and as a food additive to impart a fruity odor.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5471-51-2
Formula molecolare C10H12O2
Molecular Weight (g/mol) 164.204
Numero MDL MFCD00002394
InChI Key NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-hydroxyphenyl-2-butanone, raspberry ketone, 4-4-hydroxyphenyl butan-2-one, frambinone, oxyphenalon, rheosmin, 4-p-hydroxyphenyl-2-butanone, 4-hydroxybenzylacetone, betuligenol, rasketone
PubChem CID 21648
ChEBI CHEBI:68656
IUPAC Name 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one
SMILES CC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Punto di fusione 80°C to 84°C
Quantità 25 g
Beilstein 776080
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone