Learn More
4,4-Dimethylcyclohexanone, 97%
Codice prodotto. p-4813037 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
CAS: 4255-62-3 | C8H14O | 126.199 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4255-62-3
InChI Key PXQMSTLNSHMSJB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl cyclohexanone, 4,4-dimethyl-cyclohexan-1-one, 4,4-dimethycyclohexanone, 4.4-dimethylcyclohexanone, acmc-209jq8, 4,4-dimethyl-cyclohexanone, ksc494a0f, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanone
PubChem CID 138166
IUPAC Name 4,4-dimethylcyclohexan-1-one
SMILES CC1(CCC(=O)CC1)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 4-Dimethylcyclohexanone
Punto di fusione 41°C to 43°C
Punti di ebollizione 73°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 62°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H14O
Formula lineare (CH3)2C6H8(=O)
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Molecular Weight (g/mol) 126.2
Peso formulazione 126.2
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4-Dimethylcyclohexanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H228-Solido infiammabile.