Learn More
4,4-Dimethylcyclohexan-1-ol, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10547473
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 932-01-4
Formula molecolare C8H16O
Molecular Weight (g/mol) 128.22
Numero MDL MFCD00101954
InChI Key VUQOIZPFYIVUKD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 136735
IUPAC Name 4,4-dimethylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1(C)CCC(O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 4-Dimethylcyclohexan-1-ol
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Sinonimo 4,4-dimethylcyclohexanol, cyclohexanol, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-cyclohexanol, cyclohexanol,4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanol, 4,4-dimethyl cyclohexan-1-ol
Peso formulazione 128.21
Percent Purity 95%