Learn More
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 97%
Codice prodotto. 10697294 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
CAS: 1073-13-8 | C8H12O | 124.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1073-13-8
Formula molecolare C8H12O
Molecular Weight (g/mol) 124.18
Numero MDL MFCD00009695
InChI Key HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one
PubChem CID 136839
IUPAC Name 4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC1(C)CCC(=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Brown
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 72.0°C to 73.5°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 64°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2C6H6(=O)
Indice di rifrazione 1.4710 to 1.4740
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.94
Peso formulazione 124.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid