Learn More
4,4'-Dichlorobutyrophenone, 97%
Codice prodotto. p-7027671
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
50g
CAS: 40877-09-6 | C10H10Cl2O | 217.089 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40877-09-6
Formula molecolare C10H10Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 217.089
Numero MDL MFCD00018993
InChI Key UKCHLVFIVJBCKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-1-4-chlorophenyl butan-1-one, 4,4'-dichlorobutyrophenone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl, gamma,p-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-oxobutane, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-butanone, acmc-20a5su, 4',gamma-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chloro-butyrophenone
PubChem CID 2723781
IUPAC Name 4-chloro-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Dichlorobutyrophenone
Punto di fusione 28°C to 32°C
Indice di rifrazione 1.56
Quantità 25 g
Beilstein 879782
Peso formulazione 217.09
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Dichlorobutyrophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4,4'-Dichlorobutyrophenone