Learn More
4,4'-Dicarboxy-2,2'-bipyridine, 98%
Codice prodotto. 10119801 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
CAS: 6813-38-3 | C12H6N2O4 | 242.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 4'-Dicarboxy-2, 2'-bipyridine
CAS 6813-38-3
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Analisi elementare 97.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C12H6N2O4
Numero MDL MFCD00015430
Quantità 1 g
Beilstein 25, V,6, 36
Sinonimo 2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid, 2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-dicarboxy-2,2'-bipyridine, 2,2'-biisonicotinic acid, 2,2'-dipyridyl-4,4'-dicarboxylic acid, 2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylicacid, 2-4-carboxypyridin-2-yl pyridine-4-carboxylic acid, 4,4-dicarboxy-2,2-bipyridine, 2-4-carboxy-2-pyridyl pyridine-4-carboxylic acid
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
InChI Key FXPLCAKVOYHAJA-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=NC(=C1)C1=CC(=CC=N1)C([O-])=O
IUPAC Name 2-(4-carboxypyridin-2-yl)pyridine-4-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 242.19
PubChem CID 688094
Peso formulazione 244.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Dicarboxy-2,2'-bipyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.