Learn More
4-(4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)morpholine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-(4-Bromo-1, 3-thiazol-2-yl)morpholine |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 249.13 |
Percent Purity | 97% |