Learn More
4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
66.60€ - 206.00€
Identificatori chimici
CAS 874288-05-8
Formula molecolare C13H11BFNO3
Molecular Weight (g/mol) 259.04
Numero MDL MFCD09027204
InChI Key CVYDMRNYGKMSDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-3-fluorophenyl 4-boronobenzamide, 4-3-fluorophenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-borono-n-3-fluorophenyl benzamide, 4-3-fluorophenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-3-fluorophenyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-3-fluorophenyl carbamoyl benzeneboronic acid, acmc-209qlr, n3-fluorophenyl 4-boronobenzamide
PubChem CID 44717609
IUPAC Name [4-[(3-fluorophenyl)carbamoyl]phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC(F)=CC=C1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15430466
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53192.MD
250 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15420466
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53192.03
1 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
874288-05-8
259.04
CVYDMRNYGKMSDI-UHFFFAOYSA-N
44717609
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC(F)=CC=C1
C13H11BFNO3
MFCD09027204
n-3-fluorophenyl 4-boronobenzamide, 4-3-fluorophenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-borono-n-3-fluorophenyl benzamide, 4-3-fluorophenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-3-fluorophenyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-3-fluorophenyl carbamoyl benzeneboronic acid, acmc-209qlr, n3-fluorophenyl 4-boronobenzamide
[4-[(3-fluorophenyl)carbamoyl]phenyl]boronic acid
Specifica
4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
C13H11BFNO3
n-3-fluorophenyl 4-boronobenzamide, 4-3-fluorophenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-borono-n-3-fluorophenyl benzamide, 4-3-fluorophenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-3-fluorophenyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-3-fluorophenyl carbamoyl benzeneboronic acid, acmc-209qlr, n3-fluorophenyl 4-boronobenzamide
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC(F)=CC=C1
259.04
259.04
874288-05-8
MFCD09027204
CVYDMRNYGKMSDI-UHFFFAOYSA-N
[4-[(3-fluorophenyl)carbamoyl]phenyl]boronic acid
44717609
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures