Learn More
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3527257
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 91637-76-2
Formula molecolare C12H20N2O
Molecular Weight (g/mol) 208.305
Numero MDL MFCD07786701
InChI Key UGICLWAMZSRUPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-4-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine, 4-3-dimethylamino propoxy, benzenemethanamine,4-3-dimethylamino propoxy, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylprop an-1-amine, 1-4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine
PubChem CID 21465384
IUPAC Name 3-[4-(aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropan-1-amine
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 208.3
Percent Purity 97%