Learn More
[4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3109960
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 852180-76-8
Formula molecolare C13H19NO3
Molecular Weight (g/mol) 237.30
Numero MDL MFCD07368553
InChI Key LZRLXLXSGAEQLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanol, 4-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanol, 4-2-morpholinoethoxy phenyl methanol, benzenemethanol,4-2-4-morpholinyl ethoxy, 4-2-morpholin-4-yl-ethoxy-phenyl-methanol, 4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7060580
IUPAC Name [4-(2-morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanol
SMILES OCC1=CC=C(OCCN2CCOCC2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico [4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 237.3
Percent Purity 97%