Learn More
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone, tech. 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7046285
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69614-95-5
Formula molecolare C10H11ClO
Molecular Weight (g/mol) 182.647
Numero MDL MFCD00016350
InChI Key RGVUACHOYCYNMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-beta-chloroethyl acetophenone, 4-2-chloroethyl acetophenone, 1-4-2-chloroethyl phenyl ethanone, 4'-2-chloroethyl acetophenone, 1-4-2-chloroethyl phenyl-1-ethanone, 4'-.beta.-chloroethyl acetophenone, p-beta-chloroethyl acetophenone, 1-4-2-chloroethyl phenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-2-chloroethyl benzene
PubChem CID 144359
IUPAC Name 1-[4-(2-chloroethyl)phenyl]ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)CCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-(2-Chloroethyl)acetophenone
Densità 1.15
Punti di ebollizione 112°C (0.1 mmHg)
Indice di rifrazione 1.555
Quantità 5 g
Beilstein 2081019
Peso formulazione 182.65
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche