Learn More
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2700452
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
25g
Identificatori chimici
CAS 99662-34-7
Formula molecolare C10H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 172.187
Numero MDL MFCD02681938
InChI Key PPGRDLZPSDHBIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-pyrazol-1-yl-benzaldehyde, 1-4'-formylphenyl pyrazole, 1-4-formylphenyl pyrazole, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenecarbaldehyde, 4-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 1-4-formylphenyl-1h-pyrazole, benzaldehyde, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-pyrazolylbenzaldehyde, pubchem22713
PubChem CID 2776477
IUPAC Name 4-pyrazol-1-ylbenzaldehyde
SMILES C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 172.19
Percent Purity 95%