Learn More
4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10049091
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Identificatori chimici
CAS 6523-49-5
Formula molecolare C8H8N4
Molecular Weight (g/mol) 160.18
Numero MDL MFCD00171470
InChI Key BLNPEJXSNSBBNM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1,2,4 triazol-1-yl-phenylamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 4-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 1-4-aminophenyl-1,2,4-triazole, triazolylaniline, 1-4'-aminophenyl-1,2,4-triazole, benzenamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzenamine, 4-1,2,4-triazolyl phenylamine, pubchem3927
PubChem CID 735826
IUPAC Name 4-(1,2,4-triazol-1-yl)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N2C=NC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)aniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 160.18
Percent Purity 97%