Learn More
(3S)-1-Chloro-3-tosylamido-7-amino-2-heptanone hydrochloride, 98%
Codice prodotto. p-91268 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
50mg
CAS: 4272-74-6 | C14H22Cl2N2O3S | 369.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4272-74-6
Formula molecolare C14H22Cl2N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 369.30
Numero MDL MFCD00065395
InChI Key YFCUZWYIPBUQBD-ZOWNYOTGSA-N
Sinonimo tlck hydrochloride, tlck, s-n-7-amino-1-chloro-2-oxoheptan-3-yl-4-methylbenzenesulfonamide hydrochloride, 3s-1-chloro-3-tosylamido-7-amino-2-heptanone hydrochloride, n-alpha-p-tosyl-l-lysine chloromethyl ketone hydrochloride, na-p-tosyl-l-lysine chloromethyl ketone hydrochloride, c14h21cln2o3s hydrochloride, tosyl-l-lysyl-chloromethane hydrochloride, l-n-5-amino-1-chloroacetyl pentyl-p-toluenesulfonamide hydrochloride, p-toluenesulfonamide, n-5-amino-1-chloroacetyl pentyl-, hydrochloride, l
PubChem CID 73093
IUPAC Name N-[(3S)-7-amino-1-chloro-2-oxoheptan-3-yl]-4-methylbenzenesulfonamide;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico (3S)-1-Chloro-3-tosylamido-7-amino-2-heptanone hydrochloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 160°C to 161°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2N(CH2)4CH(NHSO2C6H4CH3)COCH2Cl·HCl
Quantità 50 mg
Rotazione specifica -9.5
Peso formulazione 369.3
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (3S)-1-Chloro-3-tosylamido-7-amino-2-heptanone hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.