Learn More
3M™ Gruppi batterie per respiratori elettroventilati con purificazione dell’aria (PAPR)
Scelta di batterie utilizzate per l'alimentazione dei sistemi PAPR
Marca: 3M™ 7000144502
379.99 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Rechargeable battery packs
- Lithium Ion
- Long run time for filters and cartridges
Battery packs must be used in accordance with the user instructions, warnings and limitations accompanying each product
Compliance
NIOSH approved.
Specifica
8 to 18 hr. | |
Blue, Gray | |
Supplying power for PAPR systems | |
TR-632 |
Lithium-ion | |
Battery Pack | |
Versaflo TR-600 PAPR Series | |
1/Cs. |