Learn More
3M™ Petroleum Sorbent Pads
Conveniently sized pads allow the user to quickly spread sorbent over and in the path of a spill. 3M™ Petroleum Sorbent Pads feature a low-profile design for easy placement in tight areas.
339.00€
Specifica
Colore | Bianco |
---|---|
Tipo | Panno assorbente per petrolio |
Da utilizzare con (applicazione) | Il tampone può essere utilizzato sulle superfici di lavoro per prevenire sversamenti o come panno di pulizia |
Dimensioni (L x P) | 19 x 17 in. (48.2 x 43.18 cm) |
Lunghezza (sistema imperiale) | 19 in. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10456532
|
3M™
7000088324 |
43.5 galloni |
339.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- For use in oil-only sorbent applications
- May be used on work surface in anticipation of a spill
- Ideal for use under docks, in shallow water, rocky shorelines, marshes and beaches
- 3M Catalog# HP156 , 3M Catalog# T151
Specifica
Bianco | |
Il tampone può essere utilizzato sulle superfici di lavoro per prevenire sversamenti o come panno di pulizia | |
19 in. | |
17 in. |
Panno assorbente per petrolio | |
19 x 17 in. (48.2 x 43.18 cm) | |
48.2 cm | |
43.18 cm |