Learn More
3M™ PELTOR™ Hygiene Kit for X Series Ear Muffs
3M™ PELTOR™ Hygiene Kit includes replaceable ear cushions and foam liners for X Series Ear Muffs
13.15€ - 18.20€
Specifica
Cushion Color Black
Da utilizzare con (applicazione) Assembly, Blasting, Cleaning, Demolition, Electrical, Facility Maintenance, Grinding, Machine Operations, Painting, Sanding, Welding
Product Type Hygiene Kit
Dielectric Yes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Modello Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
13439928
Vedere i documenti
3M™
7000104045
HYX1 PELTOR™ X1 Ear Muffs
14.15€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
13449928
Vedere i documenti
3M™
7000104046
HYX2 PELTOR™ X2 Ear Muffs
13.15€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
13459928
Vedere i documenti
3M™
7000104047
HYX3 PELTOR™ X3 Ear Muffs
15.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
13469928
Vedere i documenti
3M™
7000104048
HYX4 PELTOR™ X4 Ear Muffs
17.20€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
13479928
Vedere i documenti
3M™
7000104049
HYX5 PELTOR™ X5 Ear Muffs
18.20€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Hygiene kits consist of one pair of replacement cushions and foam inserts for 3M™ PELTOR™ X Series ear muffs (X1, X2, X3, X4, X5)
  • 3M recommends replacing ear muff cushions and foam inserts every six months or whenever they become damaged.
  • Kits are packaged 10 Each/Cs.
Compliance
3M™ products must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
Specifica
Specifica
Black
Assembly, Blasting, Cleaning, Demolition, Electrical, Facility Maintenance, Grinding, Machine Operations, Painting, Sanding, Welding
Hygiene Kit