Learn More
3M™ Tappo per orecchie in poliuretano
In materiale ipoallergenico per la protezione e il comfort massimi. I tappi per orecchie in espanso 3M sono dotati di NRR: 29 dB
Marca: 3M™ 7100100638
Descrizione
- Disposable orange ear plugs
- Made from hypoallergenic material for maximum protection and comfort
- Smooth, dirt-resistant surface for hygiene
- Recommended for high noise situations (up to 100 dBA TWA)
Order Info
I tappi non attaccati sono forniti in una confezione dispenser da 200 paia; i tappi attaccati con cordino sono forniti in una confezione dispenser da 100 paia.
Compliance
Attenuazione testata in conformità allo standard ANSI S3.19-1974.
Specifica
Yes | |
Tela | |
Misura unica | |
Yes | |
Poly bag | |
Foam | |
29 dB | |
Conico | |
No |
Orange | |
Class AL | |
Assemblaggio, esplosioni, pulizia, demolizioni, impianti elettrici, manutenzione di impianti, smerigliatura, funzionamento macchine, verniciatura, sabbiatura, saldatura | |
1110 | |
500 Pairs/Cs | |
Orange | |
Con cordino | |
Single-use |