Learn More
3M™ Tappo per orecchie in poliuretano
In materiale ipoallergenico per la protezione e il comfort massimi. I tappi per orecchie in espanso 3M sono dotati di NRR: 29 dB
Marca: 3M™ 7100100638
32.04 EUR valido fino al 2025-08-31
Usa il codice promo "24157" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Disposable orange ear plugs
- Made from hypoallergenic material for maximum protection and comfort
- Smooth, dirt-resistant surface for hygiene
- Recommended for high noise situations (up to 100 dBA TWA)
Order Info
I tappi non attaccati sono forniti in una confezione dispenser da 200 paia; i tappi attaccati con cordino sono forniti in una confezione dispenser da 100 paia.
Compliance
Attenuazione testata in conformità allo standard ANSI S3.19-1974.
Specifica
Universal | |
K1110 | |
29 dB | |
Tapered |
Assembly, blasting, cleaning, demolition, electrical, facility maintenance, grinding, machine operations, painting, sanding, welding | |
100 Pair | |
Corded | |
Single-use |