Learn More
3M™ Ethylene Oxide Monitor
No batteries, hoses, pumps or equipment to calibrate
179.00€ - 901.68€
Specifica
Certificazione/Conformità OSHA
Analiti rilevabili Ethylene Oxide
Intervallo di misurazione 600 ppm.Hour
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
15739637
Vedere i documenti
3M™
7000001562
Ethylene Oxide Monitor with Prepaid analysis N/A N/A N/A
15739767
Vedere i documenti
3M™
7000051749
Ethylene Oxide Monitor only N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for chemical, medical, and pharmaceutical labs.
  • Sensitivity of 0.24ppm-hours
  • Upper exposure limit of 600ppm-hours
  • Available as a monitor only or with prepaid analysis
  • These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
  • 3M Catalog# 3551
Misuse may result in sickness or death.
Compliance
Meets OSHA accuracy requirements.
Specifica
Specifica
OSHA
Ethylene Oxide
600 ppm.Hour
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 18 Months