Learn More
3M™ E-A-Rfit™ Probed Test Ear Plugs
Test ear plugs are modified with a probe tube for use during ear plug fit testing with the 3M™ E-A-Rfit™ Validation System
Marca:  3M™ 7000052883
Codice prodotto. 15729787
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Science-based, quantitative testing gives accurate reports of hearing protection
  • Fast, clear, accurate results are obtained in just seconds
  • Test ear plugs are modified with a probe tube for use during ear plug fit testing with the 3M™ E-A-Rfit™ Validation System
  • 50 pair per case
  • 3M PSD products are for occupational use only
Compliance
3M™ ear plugs must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Universal
No
Poly bag
Polyurethane
Uncorded
FX™
Health & Safety Fit Testing
393-2004-50
50 Pairs/Cs
Yellow
Bell