Learn More
3M™ Tute protettive in tessuto SMS laminato bianche con riquadro blu
Dotata di tecnologia con materiale doppio eccellente e protezione 5/6, categoria III CE; la tuta protettiva serie 4540 è ideale per applicazioni che richiedono elevati livelli di protezione e comfort.
Marca: 3M™ 7100040086
150.88 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Ideal barrier against dry particles and certain liquid chemical splash (CE Type 5/6)
- Soft and light, ultra low-linting laminated microporous material that drapes and hangs well over the body facilitating ease of movement
- 3 panel hood, 2-way zip and storm flap with sealable tape with elasticated back and ankles to reduce the risk of skin exposure
- Knitted cuffs and elasticated waist and ankles for increased comfort and freedom of movement
- Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks
- EN 1073-2 nuclear particulate hold out
Specifica
Tuta protettiva | |
Unisex | |
Bianco | |
Elastico | |
In maglia | |
A tre pannelli | |
Cucitura ribattuta, Bound | |
CE Category III, Type 5/6 protection | |
Antistatico | |
CE, EN 13034, EN-ISO 13982-23, EN 1149-1:2006 | |
Tuta in polipropilene/polietilene laminato, inserto sulle spalle nero-blu in polipropilene SMMMS, zip intrecciata nylon su poliestere, elastico in gomma neoprenica, polsini e filo in poliestere | |
4540+ | |
33 in. | |
Da 109.22 a 114.3 cm | |
132.08 cm | |
5.83 to 6.16 ft. |
X-Large | |
Polietilene e poliestere/polietilene laminato | |
Sì | |
Elastico | |
Con cappuccio | |
Zip a doppio cursore con patta frangivento sigillata | |
Non-sterile | |
Anti-static, Dust, Liquid | |
Materiale SMMMS traspirante | |
CE Category III Type 5/6, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073 | |
No | |
43 to 45 in. | |
52 in. | |
83.82 cm | |
Applicazione di pesticidi, bonifica di amianto e piombo, polvere di carbone nelle centrali elettriche, lucidatura di metalli, servizi di pulizia leggeri in interni, manutenzione di macchine o veicoli, verniciatura a spruzzo, industria farmaceutica, servizi generici di pulizia industriale, posa di coibentazione, manipolazione generica di polveri | |
179 - 187 cm |