Learn More
3M™ Tute protettive in tessuto SMS laminato bianche con riquadro blu
Dotata di tecnologia con materiale doppio eccellente e protezione 5/6, categoria III CE; la tuta protettiva serie 4540 è ideale per applicazioni che richiedono elevati livelli di protezione e comfort.
Marca:  3M™ 7100040416
150.88 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11903794
  • 265.00€ / pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ideal barrier against dry particles and certain liquid chemical splash (CE Type 5/6)
  • Soft and light, ultra low-linting laminated microporous material that drapes and hangs well over the body facilitating ease of movement
  • 3 panel hood, 2-way zip and storm flap with sealable tape with elasticated back and ankles to reduce the risk of skin exposure
  • Knitted cuffs and elasticated waist and ankles for increased comfort and freedom of movement
  • Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks
  • EN 1073-2 nuclear particulate hold out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tuta protettiva
Unisex
Bianco
Elastico
In maglia
A tre pannelli
Cucitura ribattuta, Bound
CE Category III, Type 5/6 protection
Antistatico
CE, EN 13034, EN-ISO 13982-23, EN 1149-1:2006
Tuta in polipropilene/polietilene laminato, inserto sulle spalle nero-blu in polipropilene SMMMS, zip intrecciata nylon su poliestere, elastico in gomma neoprenica, polsini e filo in poliestere
4540+
32 in.
99.06 - 109.22 cm
129.54 cm
5.75 to 6 ft.
Large
Polietilene e poliestere/polietilene laminato
Elastico
Con cappuccio
Zip a doppio cursore con patta frangivento sigillata
Non-sterile
Anti-static, Dust, Liquid
Materiale SMMMS traspirante
CE Category III Type 5/6, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
No
39 to 43 in.
51 in.
81.28 cm
Applicazione di pesticidi, bonifica di amianto e piombo, polvere di carbone nelle centrali elettriche, lucidatura di metalli, servizi di pulizia leggeri in interni, manutenzione di macchine o veicoli, verniciatura a spruzzo, industria farmaceutica, servizi generici di pulizia industriale, posa di coibentazione, manipolazione generica di polveri
174 - 181 cm