Learn More
3M™ Protective Coverall 4520, Hooded
Coveralls offer multiple layers of SMMMS for effective hold out and strength at a lightweight 43 gsm. Breathable and soft with a cloth like feel to be worn for extended periods to protect against static discharge, hazardous particulates, and liquid splash Type 5/6.
Marca:  3M™ 7000034764
96.88 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12652595
  • 178.00€ / pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Type 5/6 Coverall made from extremely lightweight and breathable material, designed to offer protection against hazardous dusts and limited liquid splashes and sprays
  • Made from super breathable SMMMS non-woven for effective release of body heat and moisture and reduced heat stress
  • Soft and strong multi-layered 43 gsm SMS for strong performance
  • 3 panel hood, 2-way zip and storm flap with elasticated back and ankles to reduce the risk of skin exposure
  • Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks
  • EN 1073-2 nuclear particulate hold out
  • Knitted cuffs for soft and secure arm placement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
General Purpose Coveralls
Unisex
Bianco
Elastic
Maglia elastica, Knit
3-panel
Con bordatura
Dust, Liquid
CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006
Tuta in polipropilene SMMMS bianco e inserto sulle spalle verde, zip intrecciata in nylon su poliestere, elastico in gomma neoprenica, polsini e filo in poliestere
4520
34 in.
Da 114.3 a 124.46 cm
134.62 cm
Da 6 a 6.33 piedi
2 X-Large
Polipropilene
Elastic
Hooded
Zip a doppio cursore con risvolto frangivento
Non-sterile
Antistatico
CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
No
45 to 49 in.
53 in.
86.36 cm
Installazione di isolamenti, bonifica di amianto e piombo, polvere di carbone nelle centrali elettriche, residui della lavorazione di legname, lucidatura di metalli, servizi di pulizia leggeri in interni, manipolazione generica di polveri, servizi generici di pulizia e manutenzione industriale, manutenzione di macchine o veicoli e trasformazioni alimentari
Da 186 a 194 cm